Fontos dokumentumok
BMSV0020TB
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Extra tubing set, 1 meter
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.79
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific V0020-TB
Általános leírás
Aspire Laboratory Aspirator Accessories Extra tubing set, 1 meter, includes a connector and extends the reach of the handheld controller.
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
Tulajdonságok és előnyök
  • Additional length extends reach of controller
Jogi információk
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)