BMSH3770HS
Benchmark Digital 7 x 7 inch Hotplate Magnetic Stirrer
AC/DC input 115 V
Szinonimák:
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Javasolt termékek
material
ceramic platform
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific H3770-HS
parameter
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
150-1500 rpm speed
lemez Sz × H
18 cm × 18 cm
Általános leírás
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)