BMSH3710HSE
Benchmark Digital 10 x 10 inch Hotplate Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Szinonimák:
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Javasolt termékek
material
ceramic platform
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific H3710-HS-E
parameter
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
150-1500 rpm speed
lemez Sz × H
25 cm × 25 cm
Általános leírás
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)