BMSE4000E
Benchmark SmartBlue Transilluminator
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Szinonimák:
SYBR, SmartGlow, blue light, gel imaging, gel casting, transillumination
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41106000
NACRES:
NB.13
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific E4000-E
Általános leírás
Accuris SmartBlue Transilluminators have been developed for viewing DNA gels stained with new, safe fluorescent dyes. These new dyes, such as SmartGlow, SYBR Green, Gel Green, have an excitation wavelength of 465470nm (visible blue light), and are safer to use than Ethidium Bromide.
Alkalmazás
Electrophoresis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)