Fontos dokumentumok
BMSE3000E
Benchmark Accuris UV Transilluminator
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Szinonimák:
ethidium bromide, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
UNSPSC kód:
41106000
NACRES:
NC.01
leírás
viewing area W 16 cm L 19 cm
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific E3000-E
spektrális tartomány mérési tartománya
302 nm
Általános leírás
The Accuris UV Transilluminator is compact in design and offers dual intensity settings (50% and 100%). Optimal for the excitation of Ethidium Bromide, the 302n light source provides even illumination of the viewing surface. Includes hinged UV safety cover.
Alkalmazás
Electrophoresis
Jogi információk
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)