BAF378960000
SP Bel-Art® Pipette Pump
capacity 0.2 mL, yellow
Szinonimák:
Pump For Pipette
Összes fotó(2)
About This Item
Javasolt termékek
material
yellow
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37896-0000
kapacitás
0.2 mL
Általános leírás
Provides safe, accurate and trouble-free pipetting with simple, one-handed operation.
Tulajdonságok és előnyök
- Pipettes fit smoothly into its flexible tapered chuck
- Thumbwheel on side is rotated for precision aspirating or dispensing
- Plunger may be pressed for quick emptying
- Resistant to acids and alkalis
- Disassemble all parts for cleaning and before autoclaving at 121ºC (250ºF) for 20 minutes; chuck should not be autoclaved
- Replacement Silicone Rubber Chuck and Washers are available
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)