Fontos dokumentumok
BAF116370002
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 60 mL (2 oz), polyethylene
Szinonimák:
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.43
material
polyethylene
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F11637-0002
kupakátmérő
18 mm
kapacitás
60 mL (2 oz)
Általános leírás
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
Tulajdonságok és előnyök
  • Tip opening is 0.76mm (0.030")
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)