Fontos dokumentumok
934275
Pomalidomide-piperazine
≥ 95.0%
Szinonimák:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(1-piperazinyl)-2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(piperazin-1-yl)isoindole-1,3-dione
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥ 95.0%
Forma
powder or crystals
szín
faint yellow to dark yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C3=CC=CC(=C3C2=O)N4CCNCC4)CC1
Alkalmazás
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)