Fontos dokumentumok
932930
Sigma-Aldrich
Tweezer
High Precision, Style 0
Szinonimák:
Gripper, Tweezer
About This Item
UNSPSC kód:
41111761
NACRES:
NB.35
Általános leírás
EMS techware
Alkalmazás
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface. Tips are PEEK/CF30. Ideal for gently holding wafers.
Tip Width: 12 mm. Depth: 2.0 mm.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)