Fontos dokumentumok
926876
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å
Szinonimák:
Mesoporous silica
About This Item
Javasolt termékek
pórusméret
30 Å pore size
Minőségi szint
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)