918865
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 520 nm, 1 mg/mL in water
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1 mg/mL in water
fluoreszcencia
FWHM 21-28 nm
λem 520 nm
, quantum yield ≥50%
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.