Fontos dokumentumok
914878
Silica
mesoporous, 200 nm particle size, pore size ~2 nm
Szinonimák:
Porous Silica, Silicon dioxide
About This Item
Javasolt termékek
form
mesoporous
Minőségi szint
részecskeméret
200 nm
pórusméret
~2 nm
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)