806625
Graphene nanoplatelets
powder, polycarboxylate functionalized, hydrophilic
Szinonimák:
GNPs, graphenit-HYDRO
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Dispersibility: water (high stability in aqueous medium)
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Carbon, >70 wt. %
Oxygen, >10 wt. %
Általános leírás
Alkalmazás
- Graphene (nano)composite materials
- Conductive coatings
- Conductive Inks
- Energy Storage
- Electrode materials
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.