Fontos dokumentumok
805408
FK 209 Co(III) PF6 salt
Szinonimák:
Greatcell Solar®, tris(2-(1H-pyrazol-1-yl)-4-tert-butylpyridine)cobalt(III) tri[hexafluorophosphate]
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Minőségi szint
Forma
powder
SMILES string
CC(C)(C)C1=CC(N2N=CC=C2)=NC=C1.CC(C)(C)C3=CC=NC(N4C=CC=N4)=C3.CC(C)(C)C5=CC=NC(N6C=CC=N6)=C5.[Co+3]
InChI
1S/3C12H15N3.Co/c3*1-12(2,3)10-5-7-13-11(9-10)15-8-4-6-14-15;/h3*4-9H,1-3H3;/q;;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GECNGXUHOILCGK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Research focuses on sustainable and cost-effective power generation systems to meet the growing demand for environmentally friendly energy sources.