Fontos dokumentumok
775274
Grubbs Catalyst® M201
Umicore
Szinonimák:
Dichloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene](3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)(triphenylphosphine)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® M20 SIPr
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
125-132 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru](=C1C=C(C2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)(Cl)(C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)=C7N(C8=C(C(C)C)C=CC=C8C(C)C)CCN7C9=C(C(C)C)C=CC=C9C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C19H15.C15H10.2ClH.Ru/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;1-15H;1-9,11H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQMXGRVEQOCJPP-UHFFFAOYSA-L
Jogi információk
Product License
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
For any further information on product please refer to your local Umicore PMC contact at http://www.pmc.umicore.com
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?