Merck
719757
Sigma-Aldrich
Propyl-d7 chloroformate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
ClCO2CD2CD2CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
Forma
liquid
bp
105-106 °C (lit.)
sűrűség
1.15 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+7
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQKDTTWZXHEGAQ-NCKGIQLSSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)