Merck
718130
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H2F3N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
155-160 °C
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1nnc(o1)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F3N3O/c4-3(5,6)1-8-9-2(7)10-1/h(H2,7,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMBAPDLMDFSJBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)