Merck
637467
Sigma-Aldrich
D-Valine-d8
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2CDCD(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
125.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
optikai aktivitás
[α]20/D -27.5°, c = 8 in 6 M HCl
technika/technikák
protein expression: suitable
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3,2D3,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZSNJWFQEVHDMF-UZTPAVETSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wesley C Kephart et al.
Amino acids, 48(3), 779-789 (2015-11-11)
We examined if supplementing trained cyclists (32 ± 2 year, 77.8 ± 2.6 kg, and 7.4 ± 1.2 year training) with 12 g/day (6 g/day L-Leucine, 2 g/day L-Isoleucine and 4 g/day L-Valine) of either branched-chain amino acids (BCAAs, n
Ellen De Paepe et al.
Analytica chimica acta, 1033, 108-118 (2018-09-03)
In recent years, metabolomics has surfaced as an innovative research strategy in human metabolism, whereby selection of the biological matrix and its inherent metabolome is of crucial importance. However, focusing on a single matrix may imply that relevant molecules of