Merck
617504
Sigma-Aldrich
Bromochloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
BrClCH13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
bp
210-212 °C (lit.)
mp
27.5 °C (lit.)
sűrűség
1.996 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O[13C](=O)C(Cl)Br
InChI
1S/C2H2BrClO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEHJBWKLJVFKPS-VQEHIDDOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)