Fontos dokumentumok
608262
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-13C,15N (Synechococcus sp.)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
elérhetőség
not available in Japan
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)