izotóptisztaság
80 atom %
Teszt
≥99.5% (Total Krypton)
Forma
gas
szennyeződések
<0.5% Total others
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
[84Kr]
InChI
1S/Kr/i1+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNNSSWSSYDEUBZ-IGMARMGPSA-N
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)