Fontos dokumentumok
561126
Polyaniline (emeraldine salt) short chain, grafted to lignin
powder
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
tartalmaz
ligno-sulfonic acid as dopant
részecskeméret
2-3 μm
pH
1.95 (5 wt. % in H2O)
vezetőképesség
1-2 S/cm (pressed pellet)
SMILES string
Nc1ccc(N)cc1
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Kémiai/fizikai ellenállás
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Sigma-Aldrich tutorial on lithography nanopatterning explains patterning layers for conductors, semiconductors, and dielectrics on surfaces.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm