Fontos dokumentumok
373206
Palladium
evaporation slug, diam. × L 0.6 cm × 0.6 cm, 99.95% trace metals basis
Teszt
99.95% trace metals basis
form
evaporation slug
ellenállás
9.96 μΩ-cm, 20°C
átmérő × H
0.6 cm × 0.6 cm
súly
2.4 g (one slug)
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
sűrűség
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.