Merck
29524
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-di-tert-butylphenyl)phosphine]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Szinonimák:
(R)-2,2′-Bis[bis(3,5-di-tert-butyl)phosphino]-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-3,5-t-Bu-MeOBIPHEP, SL-A121-1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C70H96O2P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1031.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97%
optikai tisztaság
ee: ≥99%
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
COc1cccc(P(c2cc(cc(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3cc(cc(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c1-c4c(OC)cccc4P(c5cc(cc(c5)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c6cc(cc(c6)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C70H96O2P2/c1-63(2,3)45-33-46(64(4,5)6)38-53(37-45)73(54-39-47(65(7,8)9)34-48(40-54)66(10,11)12)59-31-27-29-57(71-25)61(59)62-58(72-26)30-28-32-60(62)74(55-41-49(67(13,14)15)35-50(42-55)68(16,17)18)56-43-51(69(19,20)21)36-52(44-56)70(22,23)24/h27-44H,1-26H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBYRAYONARLAQJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
sold in collaboration with Solvias AG
Alkalmazás
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-di-tert-butylphenyl)phosphine] can be used as a ligand to prepare:
  • 1,2-Dihydropyridines through Rh-catalyzed cycloaddition of diynes to sulfonimines.
  • Enantiorich disubstituted γ-lactams via intramolecular allylic alkylation reaction using Pd catalyst.
  • A Ru-metal complex, which acts as a hydrogenation catalyst applicable in the synthesis of an organic building block (S)-3-fluoromethyl-γ-butyrolactone.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly enantioselective rhodium-catalyzed [2+2+2] cycloaddition of diynes to sulfonimines
Amatore M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(12), 4576-4579 (2013)
Development of a scalable synthesis of (S)-3-fluoromethyl-γ-butyrolactone, building block for Carmegliptin′s lactam moiety
Adam J-M, et al.
Organic Process Research & Development, 15(3), 515-526 (2011)
Enantioselective γ-lactam synthesis via palladium-catalyzed intramolecular asymmetric allylic alkylation
Bantreil X, et al.
Synlett, 2009(09), 1441-1444 (2009)
Cikkek
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.