Merck
277614
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-methyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
N-Methyl-13C-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4SO2N(13CH3)NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
mp
61-62 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([13CH3])N=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFKZOUIEAHOBHW-VQEHIDDOSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Convenient source of diazomethane-13C.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Jogi információk
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)