Merck
168017
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dimethylsuccinic acid
99%
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH(CH3)CH(CH3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
C[C@@H]([C@@H](C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-3(5(7)8)4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLZYRCVPDWTZLH-ZXZARUISSA-N
Alkalmazás
meso-2,3-Dimethylsuccinic acid was used in the synthesis of:
  • meso-1,4-diiodo-2,3-dimethylbutane
  • selenoacetal with an erythro-configured CHMe-CHMe fragment
  • erythro-4-acetoxy-2,3-dimethylbutan-1-ol
  • (±)-faranal
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of (3S*, 4R*, 6E, 10Z)-3, 4, 7, 11-tetramethyltrideca-6, 10-dienal (faranal) using stereospecific 1, 4-cis-hydrogenation of conjugated double bonds.
Vasil'ev AA, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 2211-2216 (2000)
Highly selective formation of eight-membered-ring systems by oxidative cyclization with molybdenum pentachloride-an environmentally friendly and inexpensive access to 2,2'-cyclolignans.
Beate Kramer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 2981-2982 (2002-08-31)