Fontos dokumentumok
144711
2-(Bromomethyl)benzonitrile
≥97%
Szinonimák:
α-Bromo-o-tolunitrile, 2-Cyanobenzyl bromide
Teszt
≥97%
form
solid
mp
72-74 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
nitrile
SMILES string
BrCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?