參數
6000 psi max. pressure
長度 × 外徑 × 內徑
10 ft × 1/16 in. × 0.010 in.
顏色
blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚醚醚酮 (PEEK) 管已成为 HPLC 系统中不同位置不锈钢管路的常用替代品。当必须避免样品与金属组分联系时,如与金属络合剂或某些生化化合物一起工作时,它尤其有用。PEEK 管还具有其他优点:柔韧、易于切割、具有极好的机械稳定性和化学相容性,并且可用于 100°C。四氢呋喃 (THF)、二甲基亚砜 (DMSO)、二氯甲烷和浓硝酸和硫酸不应用于 PEEK 管路。我们的 1/16 英寸 PEEK 管带有颜色编码,便于识别,内径长 10 ft/3m。
應用
在一种称为稀释分析物的连续流微萃取(CFME)的液-液微萃取方法中,聚醚醚酮(PEEK)连接管在被浸入连续流动的样品溶液中时可用作溶剂保持器以及流体输送管。 在测量氧化锌从150至300℃溶解度的实验中,它还可以被用于流动槽中。
其他客户在看
Analytical chemistry, 72(18), 4462-4467 (2000-09-29)
A novel liquid-liquid microextraction method, that we have termed continuous-flow microextraction (CFME), is described. In a 0.5-mL glass chamber, an organic drop (1-5 microL) is held at the outlet tip of a polyetheretherketone (PEEK) connecting tubing which is immersed in
New measurements of the solubility of zinc oxide from 150 to 350 C.
Journal of Solution Chemistry, 31 (12), 947-973 (2002)