主要文件
51262-U
超高性能手紧接头
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32), for use with (1/16" tubing), pkg of 10 ea
别名:
High Pressure HPLC Fittings
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
物料
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32)
包装
pkg of 10 ea
相容性
for use with (1/16" tubing)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
创新性的 Upchurch 超高性能接头产品线专为应对极端的温度和压力条件而设计。这种系列的接头非常适用于当今要求日益苛刻的高效分析系统中。该接头是 10/32 手紧式的,适用于 1/16 英寸和 1/32 英寸外径的管。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)