主要文件
55067-U
Upchurch PEEK 手紧接头
10-32 fitting (one-piece), pkg of 10 ea
别名:
Upchurch PEEK手紧接头
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
描述
fitting total L 13/16 in. head width 3/8 in.
包装
pkg of 10 ea
内径
0.0625 in. (1.5875 mm)
配件
10-32 fitting (one-piece)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一件式接头,55067-U,使用方便,因为套圈不会卡在接收端口,如果掉到地板上很容易发现。两件式接头有一个单独的套圈,因此您可以只更换套圈而不是整个装置。Upchurch PEEK 指压接头适用于 1/16″管路外径,可使用至 6,000 psi (420 kg/cm 2 )。
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)