材料
silicon tube
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
EZ-Stream®
長度
5 m
應用
bioburden testing
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with Membrane filtration system
運輸包裝
ambient
一般說明
硅胶管可搭配所有过滤系统的外置排出管。该管用于连接EZ-Stream®泵和支架或过滤装置,而排液管直通地漏。这种管子可高压灭菌,长5 m,内径9.5 mm。
應用
硅胶管可用于所有的膜滤系统,可作为啤酒、瓶装水、苹果酒、软饮料、运动饮料、葡萄酒、乳制品和环境常规微生物分析应用的外置排出管。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
配置