主要文件
57690-U
RheFlex® PEEK 接头
Long fitting set, 1/16 in. tubing
别名:
Polyether Ether Ketone Tube Fittings
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
包装
pkg of 5 ea
相容性
1/16 in. tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
用于 Rheodyne 阀门。保持在 5000psi (350 kg/cm²)。
法律信息
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)