主要文件
842197
Adapter for HPLC Columns, 1/4-28 to 10-32
PEEK, pkg of 1 ea
别名:
TSKgel® Adapter, PEEK
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
产品名称
Adapter, 1/4-28 to 10-32, PEEK, PEEK, pkg of 1 ea
物料
PEEK
产品线
TSKgel®
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Tosoh 42197
技术
HPLC: suitable
配件
for 1/4-28 A
for 10-32 B
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)