物料
(mixed colors)
stainless steel washer
包装
pkg of 12 ea
配件
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm
相容性
for use with 1/16 in. (1.5mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
包括接头螺母和垫圈。
- 化学惰性
- 零死体积,小孔
- 可高压消毒
- 额定压力 500psi (35kg/cm3)
法律信息
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.