产品名称
TSK-GEL® 反相 HPLC 色谱柱, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
物料
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh ODS-120T, 18153
标记范围
22% Carbon, multilayer, encapped
参数
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 2 mm
基质
silica particle platform
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
150 Å
工作pH值
2.0-7.5
分离技术
reversed phase