Merck
66886-U
Supelco
Empore SPE盘片
SDB-RPS, diam. 47 mm, pk of 20
别名:
聚合物型反相,阳离子交换,SPE膜片,47 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
13111000
NACRES:
NB.21
产品名称
Empore SPE盘片, matrix active group SDB-RPS, diam. 47 mm, pk of 20
描述
polystyrene-divinylbenzene, reversed-phase sulfonate
质量水平
产品线
Empore
包装
pk of 20
制造商/商品名称
CDS Analytical 98-0604-0226-4
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
直径
47 mm
膜厚度
0.5 mm
表面积
450 m2/g
基质活性基团
SDB-RPS
粒径
12 μm (spherical)
12 μm
孔径
80 Å pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Empore 膜固相萃取技术包含紧密地装入惰性 PTFE 原纤维中的固相萃取颗粒(90% 固相萃取颗粒 : 10% PTFE,重量比)。固相萃取膜的制造工艺能够形成均匀的高密度萃取介质,该介质相对于传统的吸附剂/填充床固相萃取产品具有明显的优势。Empore 固相萃取技术可以提供比传统填充床产品密度更大、更均匀的萃取床,从而使床重量更轻、分析物到空隙扩散的路径更短,并且萃取效率更高。
Empore 系列固相萃取圆片是用于萃取大量水性样品的最完整的固相萃取圆片产品。该产品系列包括经过时间考验的试验 C18 以及独特的相化学性质(例如碳和高极性油脂圆片)。该圆片是环境分析的理想选择,此类分析的样品量通常为 1L,并是 LLE 的高效替代方案。
省时省钱:
  • 降低固相萃取床质量 = 减少固相萃取溶剂和洗脱体积
  • 使固相萃取洗脱液蒸发时间最短
  • 能够直接注入固相萃取洗脱液
  • 致密均匀的萃取介质 = 无固相萃取通道和空隙效应
  • 高效的传质动力使流速更快
  • 消除固相萃取细粒,延长色谱柱和仪器的使用寿命
应用
  • 饮用水中二苯砷酸、苯胂酸和无机砷的测定:使用Empore固相萃取膜片进行饮用水中毒性物质的同时分离和预浓缩,说明膜片的环境安全和公众健康应用(Hagiwara et al., 2013)。
  • 极性有机微污染物潜在的生态毒理危害性监测:本文在微污染物的环境监测中使用固相萃取膜片,对水质和生态风险评估极有助益(Escher et al., 2008)。
  • 农业排水中常用极性除草剂的测定:使用固相萃取膜片高效分析农业径流中的除草剂残留,为污染控制和化学残留管理提供参考依据(Tran et al., 2007)。
  • 固相萃取膜片上的农药稳定性:研究不同条件下各种农药在固相萃取膜片上的稳定性,通过多环境研究证明膜片用于样品储存和分析的可靠性(Cobb et al., 2006)。
其他说明
开发用于从水样和土壤提取物中混合提取极性和非极性分析物。 为具有极性官能团的分析物提供独特的选择性。 由于该相含有磺酸官能团,二次SCX相互作用可发生在含有胺官能团的碱性化合物上。
  • 爆炸残留物(HDX、RDX)
法律信息
Empore is a trademark of CDS Analytical
免责声明
′CDS Analytical LLC最近从3M Purification Inc.获得了Empore产品的权利。在过渡阶段,您可能会收到带有任一生产商品牌的产品。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Immanuel D Green et al.
Nucleic acids research, 48(12), 6513-6529 (2020-05-26)
Monocytes and macrophages are essential components of the innate immune system. Herein, we report that intron retention (IR) plays an important role in the development and function of these cells. Using Illumina mRNA sequencing, Nanopore direct cDNA sequencing and proteomics
Alexandra K Davies et al.
Nature communications, 9(1), 3958-3958 (2018-09-29)
Adaptor protein 4 (AP-4) is an ancient membrane trafficking complex, whose function has largely remained elusive. In humans, AP-4 deficiency causes a severe neurological disorder of unknown aetiology. We apply unbiased proteomic methods, including 'Dynamic Organellar Maps', to find proteins