主要文件
1.06559
Supelco
磷酸氢二钠
anhydrous for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) EMSURE®
别名:
磷酸钠 二元, 磷酸二钠, 磷酸二钠, 磷酸氢二钠, 磷酸氢钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2HPO4
CAS号:
分子量:
141.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-448-7
NACRES:
NA.21
化驗:
≥99.0% (acidimetric)
等級:
anhydrous
形狀:
solid
溶解度:
77 g/L
等級
anhydrous
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
損耗
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH值
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
溶解度
77 g/L
體積密度
880 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.0 %
pH值(5 %;水):8.9 - 9.2
氯化物(Cl): ≤ 0.002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005%
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
K(钾): ≤ 0.01 %
粒度(0.2 - 1 mm):约90 %
干燥失重(105 °C): ≤ 0.2 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1