主要文件
59038
色谱柱筛板
diam. 1/4 in., porosity 0.5 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
描述
for Conventional Column Hardware (compression style)
包装
pkg of 10 ea
直径
1/4 in.
厚度
0.39 in.
孔径
0.5 μm porosity
相容性
for use with compression style column hardware
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
选用 0.5μm 孔径的筛板以保留由 3μm 颗粒制备的填料,选用 2μm 孔径的筛板以保留更大的颗粒。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)