主要文件
58420-U
Supelco
Valco® 柱前过滤器
Frit Filter, size 1/8 in., pore size 0.5 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
物料
stainless steel frit filter and fittings
包装
pkg of 1 ea
尺寸
1/8 in.
孔径
0.5 μm
配件
10-32 female Valco housing for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
内嵌式安装。低死体积柱前过滤器能有效保护色谱柱,阻挡固体颗粒,同时也不会降低色谱柱性能。可更换的 1/8 英寸筛板带有 0.5μm 微孔以保护 3μm 或 5μm 的柱填料,可用具有 2μm 微孔的超薄筛板替代。选用"筛板过滤器"来获得更高的过滤容量(适合大多数应用)或选用"超薄筛板过滤器"来获得更小的死体积(如,使用微径柱)。与外径为 1/16 英寸管配套使用;包括 1/16 英寸接头。
其他说明
这些过滤器中的"筛板"和"超薄筛板"不能交换使用。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
替代部件
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。