Merck
59037
色谱柱筛板
diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
别名:
0.5μm 孔
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
描述
for Conventional Column Hardware (compression style)
包裝
pkg of 10 ea
直徑
1/8 in.
厚度
0.039 in.
孔徑
0.5 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Column frits is a porous frit, which is widely used for column protection. It keeps the packing material in the column.
选用 0.5μm 孔径的筛板以保留由 3μm 颗粒制备的填料,选用 2μm 孔径的筛板以保留更大的颗粒。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
High Performance Liquid Chromatography:Principles And Methods In Biotechnology (2009)
商品
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。