Z226688
别名:
聚醚醚酮管
1 of 10
Z226661
PEEK 管
54995
Sigma-Aldrich
Z280399
PVC laboratory tubing
Z227307
51262-U
超高性能手紧接头
Z227293
BR143255
BRAND®专用实验室管件
Z104485
Tubing quick-disconnects
Z226955
Z280356
8000 max. pressure
10 ft × 1/16 in. × 0.007 in.
yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
58700-U
PTFE 管
57692
RheFlex® PEEK 接头
58696-U
Supelco
55214-U
Supelco® ColumnSaver 在线过滤器
58703