主要文件
57610-U
Supelco
Rezorian A161 柱芯
size 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115724
表单
prepacked column
包装
pkg of 6 ea
技术
LPLC: suitable
尺寸
1 mL
表面积
800-900 m2/g
基质
styrene-divinylbenzene, spherical, reagent grade
基质活性基团
polymer
平均粒径
120 μm
孔径
110-175 Å pore diameter
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一次性 Rezorian A161 柱芯能够方便地从水性样品中分离、纯化和浓缩生物分子。该柱芯填充了高效疏水性大孔吸附树脂,专为生物分子制药分离量身定制。
可以购买空的 Rezorian 管,也可以根据应用需求定制 Rezorian 柱芯。请咨询 Supelco 技术服务部,发送邮件至 [email protected]
应用
Rezorian A161 cartridge was used to perform dynamic column experiment to verify the direct separation of radionuclides from liquid decontamination waste and to determine Cu, Cd, Mo, As and Sb elements in biological samples.
法律信息
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Use of new composite materials for the determination of Cu, Cd, Mo, As, and Sb in biological samples by radiochemical neutron activation analysis.
Lucanikova, M., et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 269, 463-468 (2006)
Separation of radionuclides from spent decontamination solutions onto selective inorganic-organic composite absorbers.
Rosikova, K., et al.
Czechoslovak Journal of Physics, 53, A603-A610 (2003)