主要文件
57020-U
Supelco
SPE 小柱连接头
for use with 1, 3, & 6 mL tubes, pk of 12
别名:
SPE小柱管适配器(1、3、& 6 mL)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.21
包装
pk of 12
质量水平
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
配件
1, 3, & 6 mL male adapter for 1, 3, & 6 mL 1, 3, or 6 mL SPE tube
female Luer bore
应用
food and beverages
相容性
for use with 1, 3, & 6 mL tubes
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
此小柱连接头具有多种用途。它们可用于将一支固相萃取小柱叠放在另一支之上,以提供不同的选择性。较大的空注射器筒可叠放在较小的固相萃取小柱顶部,作为容量更大的储罐使用。或者它们可作为正压方法的连接头(例如从注射器或空气/N2 管路)。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)