主要文件
57609-U
Supelco
带 PE 筛板的 Rezorian 空管套件
volume 1 mL, luer plugs and caps included, pk of 50
别名:
empty Rezorian cartidge, 3 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115724
NACRES:
NB.21
包装
pk of 50
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
1 mL
应用
food and beverages
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)