主要文件
54279-U
Supelco
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge
volume 3 mL, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), pkg of 50 ea
别名:
BPE-DNPH cartridge tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12190000
NACRES:
NB.24
产品名称
BPE-DNPH 滤芯, volume 3 mL, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), pkg of 50 ea
Agency
ASTM® D5197
EPA IP-6A,TO-11A (BPE layer acts as a built-in ozone scrubber; not affected by moisture or high humidity conditions.)
NIOSH 2016 (BPE layer acts as a built-in ozone scrubber; not affected by moisture or high humidity conditions.)
质量水平
描述
Dual-layer air sampling device.
组成
bed A, 130 mg (2-BPE coated silica)
bed B, 270 mg (DNPH-coated silica)
包装
pkg of 50 ea
技术
active air sampling: suitable
体积
3 mL
应用
air monitoring
industrial hygiene
储存温度
2-8°C
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
我们创新的 BPE-DNPH 测试卡片是一种双床测试卡片装置,设计用于在环境、室内和工业环境中采样羰基化合物。像传统的 DNPH 采样装置一样,羰基(例如甲醛)被截留在我们的高纯度 2,4-二硝基苯肼 (LpDNPH) 涂层硅胶吸附剂上,并转化形成稳定的腙衍生物,但具有 1,2-双(2-吡啶基)乙烯 (BPE) 硅胶床的优点,从而产生了不受高湿或阴雨条件影响的内置臭氧洗涤器
众所周知,当采样空气羰基使用 DNPH 涂层硅胶设备,臭氧干扰它们的分析。为了消除这种臭氧干扰,在 DNPH 装置前使用含有 1.5g 碘化钾 (KI) 的传统臭氧擦洗装置来捕获臭氧,从而引起臭氧负干扰。在高湿度环境和阴雨条件下,碘化钾小柱(或同时含有碘化钾和 DNPH 的其他多床装置)由于湿气凝结和收集在装置内部而导致样本损失。
优点:
  • 一体化臭氧洗涤器
  • 无额外连接
  • 检测盒无泄漏
  • 高纯度吸附剂,提高痕量分析的准确性
  • 低背景
  • 单独包装在密封袋中,以最大限度地提高样本完整性
  • 适用于 NIOSH 2016、EPA TO-11A、EPA IP-6A 和 ASTM D5197
*可选:在一台设备中同时测量臭氧和羰基
应用
BPE-DNPH Cartridge is used as a sampling device for the sampling of volatile organic compounds in surgical smoke samples analyzed by ultra-performance liquid chromatography technique.
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Health risk to medical personnel of surgical smoke produced during laparoscopic surgery
Dobrogowski M, et al.
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28(5), 831-840 (2015)
商品
Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.