主要文件
57146-U
Supelco
Visiprep 固相萃取装置流量控制阀杆备件
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models, pk of 24
别名:
用于 Visiprep DL 真空固相萃取装置 24 件装阀杆
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.21
產品線
Visiprep
包裝
pk of 24
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
food and beverages
相容性
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)