57033
别名:
2 件装固相萃取装置盖垫
1 of 10
Supelco
57030-U
Visiprep™ SPE固相萃取真空装置,不含PFAS
57059
用于Visiprep DL防交叉污染SPE装置(包含在57044和57265)的一次性小柱连接管
57047
Visiprep™ 固相萃取装置溶剂导向针套件
57044
Visiprep™ SPE 真空固相萃取装置
1.05554
TLC铝板,硅胶60 F₂₅₄
57031-U
Visiprep™ 固相萃取装置盖(包括流量控制阀和盖垫)
57035-U
固相萃取装置真空表/真空调节阀
57037
Visiprep™ 固相萃取装置收集架(包括在标准和 DL 型号中)
57028
Visiprep™ 固相萃取装置流量控制阀
57041
固定夹,用于 Visiprep™ 固相萃取装置收集架
pk of 2
solid phase extraction (SPE): suitable
food and beverages
for use with 12-port model (standard and DL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
固相萃取和QuEChERS_SPE小柱_固相萃取配件-默克生命科学
Choose from one of the most recent versions:
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
57146-U
Visiprep™ 固相萃取装置流量控制阀杆备件
57251
57160-U
Preppy 12 位真空固相萃取装置
57027
Visiprep™ DL 衬管导向针备件(包括在 57044 和 57265 中)
57265
57042
Visprep 固相萃取装置,10×75mm