主要文件
57032
Supelco
Visiprep 固相萃取装置流量控制阀
for use with standard 12- and 24-port models, pk of 2
别名:
2 件装真空固相萃取装置流量控制阀
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
产品线
Visiprep
质量水平
包装
pk of 2
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
应用
food and beverages
相容性
for use with standard 12- and 24-port models
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
流量控制阀可以通过旋转盖中内置的单个螺旋阀,帮助控制流经每个管的流量。
法律信息
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)