主要文件
57047
Supelco
Visiprep 固相萃取装置溶剂导向针套件
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U)), PTFE, pk of 12
别名:
12 件装 PTFE 溶剂导向针
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
物料
PTFE
质量水平
产品线
Visiprep
包装
pk of 12
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
应用
PFAS testing
food and beverages
相容性
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U))
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
歧管盖配有溶剂引导针,可为样品提供惰性流动路径。
附注
包括在 Visiprep 12 和 24 端口真空歧管(57030-U 和 57250-U)中
法律信息
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。