主要文件
57086
Supelco
Supelclean LC-Alumina-N 固相萃取管
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
物料
polypropylene tube
产品线
Supelclean
组成
bed wt., 1 g
包装
pkg of 54 ea
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
3 mL
基质
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
基质活性基团
Alumina phase
粒径
60-325 mesh
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Supelclean LC-Alumina-N SPE 管用于从非水样品中吸附中等极性至极性化合物。
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1